Print…

4-Propoxybenzamide 97%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR911172-1G OR911172-5G
APOSOR911172-1GEA 168 EUR
APOSOR911172-1G APOSOR911172-5G
4-Propoxybenzamide 97%
4-Propoxybenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso Molecular: 179.216 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01922059
Número CAS: 350988-71-5

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR