Print…
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911107-10G OR911107-1G OR911107-25G
APOSOR911107-10GEA 377 EUR
APOSOR911107-10G APOSOR911107-1G APOSOR911107-25G
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₈H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16345430
Número CAS: 1245772-56-8