1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911094-1G
OR911094-25G
OR911094-5G
APOSOR911094-1GEA
145
EUR
APOSOR911094-1G
APOSOR911094-25G
APOSOR911094-5G
1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
1-Butyl-4-nitropyrazole
Fórmula:
C₇H₁₁N₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16810712 Número CAS: 1240574-64-4 |