Print…
N-Isopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911064-10G OR911064-1G OR911064-5G
APOSOR911064-10GEA 754 EUR
APOSOR911064-10G APOSOR911064-1G APOSOR911064-5G
N-Isopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Isopropyl-3-nitropyridin-2-amine
Fórmula: C₈H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08692137
Número CAS: 26820-67-7