Print…
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911063-1G OR911063-5G
APOSOR911063-1GEA 168 EUR
APOSOR911063-1G APOSOR911063-5G
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Fórmula: C₉H₁₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00499524
Número CAS: 79371-45-2