Print…
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911055-1G OR911055-5G
APOSOR911055-1GEA 0 EUR
APOSOR911055-1G APOSOR911055-5G
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine
Fórmula: C₈H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11116818
Número CAS: 26820-53-1