Print…
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
OR910887-1G OR910887-5G
APOSOR910887-1GEA 208 EUR
APOSOR910887-1G APOSOR910887-5G
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Peso Molecular: 242.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426471
Número CAS: 60277-22-7