Print…
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR910849-1G OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA 219 EUR
APOSOR910849-1G APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Peso Molecular: 193.244 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05981801
Número CAS: 189828-30-6