Print…
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910837-1G OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA 227 EUR
APOSOR910837-1G APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Fórmula: C₁₆H₁₄N₂O
Peso Molecular: 250.295 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21609619
Número CAS: 1365271-34-6