2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910704-1G
OR910704-5G
APOSOR910704-1GEA
219
EUR
APOSOR910704-1G
APOSOR910704-5G
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Fórmula:
C₁₄H₁₁N Peso Molecular: 193.244 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05980950 Número CAS: 157366-46-6 |