Print…
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910623-1G OR910623-5G
APOSOR910623-1GEA 248 EUR
APOSOR910623-1G APOSOR910623-5G
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Peso Molecular: 177.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01812492
Número CAS: 4144-68-7