Print…
5-Cyanogramine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910601-1G OR910601-5G
APOSOR910601-1GEA 248 EUR
APOSOR910601-1G APOSOR910601-5G
5-Cyanogramine 98%
5-Cyanogramine
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Peso Molecular: 199.252 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01719098
Número CAS: 25514-67-4