Print…
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910599-1G OR910599-250MG
APOSOR910599-1GEA 754 EUR
APOSOR910599-1G APOSOR910599-250MG
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride
Fórmula: C₉H₉NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176559
Número CAS: 6941-16-8