Print…
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910570-1G OR910570-25G OR910570-5G
APOSOR910570-1GEA 114 EUR
APOSOR910570-1G APOSOR910570-25G APOSOR910570-5G
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₉N₃O₂
Peso Molecular: 191.187 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22421518
Número CAS: 113053-51-3