Print…
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910561-10G OR910561-1G
APOSOR910561-10GEA 0 EUR
APOSOR910561-10G APOSOR910561-1G
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₀N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09031714
Número CAS: 879558-15-3