Print…
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910558-1G OR910558-25G OR910558-5G
APOSOR910558-1GEA 145 EUR
APOSOR910558-1G APOSOR910558-25G APOSOR910558-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21467497
Número CAS: 1403483-82-8