Print…
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910556-1G OR910556-25G OR910556-5G
APOSOR910556-1GEA 0 EUR
APOSOR910556-1G APOSOR910556-25G APOSOR910556-5G
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₉H₈N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13881240
Número CAS: 1119505-52-0