Print…
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910554-1G OR910554-5G
APOSOR910554-1GEA 82.8 EUR
APOSOR910554-1G APOSOR910554-5G
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₈H₆N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11054186
Número CAS: 1065100-55-1