Print…
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910553-1G OR910553-5G
APOSOR910553-1GEA 145 EUR
APOSOR910553-1G APOSOR910553-5G
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027483
Número CAS: 80073-14-9