Print…
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910511-1G OR910511-250MG
APOSOR910511-1GEA 301 EUR
APOSOR910511-1G APOSOR910511-250MG
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864030
Número CAS: 208772-46-7