Print…
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-amine
OR910452-1G OR910452-250MG
APOSOR910452-1GEA 230 EUR
APOSOR910452-1G APOSOR910452-250MG
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine
Fórmula: C₈H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18801052
Número CAS: 157368-82-6