Print…
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methoxybenzothiazole
OR910405-1G OR910405-250MG
APOSOR910405-1GEA 106 EUR
APOSOR910405-1G APOSOR910405-250MG
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
4-Methoxy-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₈H₇NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16877170
Número CAS: 3048-46-2