Print…
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910206-1G OR910206-25G OR910206-5G
APOSOR910206-1GEA 125 EUR
APOSOR910206-1G APOSOR910206-25G APOSOR910206-5G
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086978
Número CAS: 21614-47-1