Print…
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR910029-1G OR910029-250MG
APOSOR910029-1GEA 294 EUR
APOSOR910029-1G APOSOR910029-250MG
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197.032 g/mol
Ponto de Fusão: 240…246 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17677174
Número CAS: 1239880-00-2