Print…
tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909976-1G OR909976-250MG
APOSOR909976-1GEA 0 EUR
APOSOR909976-1G APOSOR909976-250MG
tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
tert-butyl N-ethenylcarbamate
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081075
Número CAS: 7150-72-3