Print…
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909850-1G OR909850-5G
APOSOR909850-1GEA 145 EUR
APOSOR909850-1G APOSOR909850-5G
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272438
Número CAS: 203626-37-3