Print…
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR909809-100G OR909809-25G OR909809-5G
APOSOR909809-100GEA 905 EUR
APOSOR909809-100G APOSOR909809-25G APOSOR909809-5G
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁BrN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756445
Número CAS: 1150271-22-9