Print…
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR909801-1G OR909801-5G
APOSOR909801-1GEA 114 EUR
APOSOR909801-1G APOSOR909801-5G
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉BrN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198831
Número CAS: 724770-74-5