Print…
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909754-10G OR909754-1G
APOSOR909754-10GEA 0 EUR
APOSOR909754-10G APOSOR909754-1G
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10009548
Número CAS: 94924-94-4