Print…
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909719-10G OR909719-5G
APOSOR909719-10GEA 899 EUR
APOSOR909719-10G APOSOR909719-5G
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrrole
Fórmula: C₆H₉NO
Peso Molecular: 111.142 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12923696
Número CAS: 76322-78-6