Print…
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR909709-1G OR909709-5G
APOSOR909709-1GEA 27.7 EUR
APOSOR909709-1G APOSOR909709-5G
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-3-acetyl-piperidine
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953372
Número CAS: 858643-92-2