2-Pentanoyl-3-picoline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909610-1G
OR909610-5G
APOSOR909610-1GEA
0
EUR
APOSOR909610-1G
APOSOR909610-5G
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
2-Pentanoyl-3-picoline
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16820170 Número CAS: 1249752-31-5 |