4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909556-1G
OR909556-25G
OR909556-5G
APOSOR909556-1GEA
145
EUR
APOSOR909556-1G
APOSOR909556-25G
APOSOR909556-5G
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₀N₂O Peso Molecular: 186.21 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07345520 Número CAS: 167833-93-4 |