Print…
7-Chloro-benzofuran 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR909406-1G OR909406-5G
APOSOR909406-1GEA 55.1 EUR
APOSOR909406-1G APOSOR909406-5G
7-Chloro-benzofuran 97%
7-Chloro-benzofuran
Fórmula: C₈H₅ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18207570
Número CAS: 24410-55-7