Print…
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909287-1G OR909287-5G
APOSOR909287-1GEA 183 EUR
APOSOR909287-1G APOSOR909287-5G
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₀N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18803465
Número CAS: 1218791-04-8