Print…
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
OR909255-1G OR909255-5G
APOSOR909255-1GEA 106 EUR
APOSOR909255-1G APOSOR909255-5G
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14658056
Número CAS: 957345-28-7