Print…
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909195-1G OR909195-5G
APOSOR909195-1GEA 219 EUR
APOSOR909195-1G APOSOR909195-5G
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756435
Número CAS: 766-68-7