Print…
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909061-1G OR909061-25G OR909061-5G
APOSOR909061-1GEA 31.6 EUR
APOSOR909061-1G APOSOR909061-25G APOSOR909061-5G
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11855888
Número CAS: 1150164-05-8