Print…
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909027-10G OR909027-1G OR909027-5G
APOSOR909027-10GEA 754 EUR
APOSOR909027-10G APOSOR909027-1G APOSOR909027-5G
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11855863
Número CAS: 1133115-42-0