Print…
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR909021-1G OR909021-5G
APOSOR909021-1GEA 261 EUR
APOSOR909021-1G APOSOR909021-5G
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₈BrNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00193063
Número CAS: 61858-39-7