Print…
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5,6-Dimethoxypyridin-2-amine
OR909013-1G OR909013-5G
APOSOR909013-1GEA 139 EUR
APOSOR909013-1G APOSOR909013-5G
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09910033
Número CAS: 127980-46-5