Print…
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR908995-10G OR908995-1G OR908995-5G
APOSOR908995-10GEA 752 EUR
APOSOR908995-10G APOSOR908995-1G APOSOR908995-5G
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine
Fórmula: C₇H₉BrN₂OS
Ponto de Fusão: 90…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879069
Número CAS: 933728-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III