Print…
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 207 EUR
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18250651
Número CAS: 1440520-87-5