Print…
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 302 EUR
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₃
Peso Molecular: 260.136 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16994462
Número CAS: 1119090-11-7