Print…
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908494-1G OR908494-250MG OR908494-5G
APOSOR908494-1GEA 121 EUR
APOSOR908494-1G APOSOR908494-250MG APOSOR908494-5G
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid
Fórmula: C₈H₇BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17677372
Número CAS: 1189127-05-6