Print…
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908450-1G OR908450-5G
APOSOR908450-1GEA 0 EUR
APOSOR908450-1G APOSOR908450-5G
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₄BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13181629
Número CAS: 1402238-33-8