Print…
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908412-1G OR908412-5G
APOSOR908412-1GEA 0 EUR
APOSOR908412-1G APOSOR908412-5G
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17013972
Número CAS: 170230-27-0