Print…
5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR908409-100MG OR908409-1G OR908409-250MG OR908409-2.5G OR908409-5G
APOSOR908409-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR908409-100MG APOSOR908409-1G APOSOR908409-250MG APOSOR908409-2.5G APOSOR908409-5G
5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
5-Hydroxypridine-3-boronic acid
Fórmula: C₅H₆BNO₃
Ponto de Fusão: 240…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13189132
Número CAS: 1208308-11-5