Print…
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908408-1G OR908408-250MG
APOSOR908408-1GEA 102 EUR
APOSOR908408-1G APOSOR908408-250MG
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16660203
Número CAS: 876189-20-7