Print…
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908405-100MG OR908405-1G OR908405-250MG
APOSOR908405-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR908405-100MG APOSOR908405-1G APOSOR908405-250MG
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18255555
Número CAS: 1253055-87-6